Få mere at vide
2-Benzylthiazolidine-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498748
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498748 250 mg 250mg
15478748 1 g 1g
15488748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15498748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62209.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50739-30-5
Molekylær formel C11H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 223.29
MDL nummer MFCD09936775
InChI nøgle SNFSDSLKMQQXDU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-benzylthiazolidine-4-carboxylic acid, 2-benzyl-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-benzyl-4-thiazolidinecarboxylic acid
PubChem CID 4285155
IUPAC navn 2-benzyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1CSC(CC2=CC=CC=C2)N1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-Benzylthiazolidine-4-carboxylic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 223.29
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid
Name des Produkts
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.