Få mere at vide
2-Benzylsuccinic acid, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzylsuccinic acid |
| CAS | 884-33-3 |
| Molekylær formel | C11H12O4 |
| MDL nummer | MFCD00055798 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | OC(=O)CC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.21 |
| Procent renhed | 95% |