Få mere at vide
2-Benzylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30333248
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30333248 1 g
1 options
Artikelnummer. 30333248 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2887401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzylpyridine
CAS 101-82-6
Molekylær formel C12 H11 N
Mængde 1 g
Synonym 2-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
SMIL C(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC navn 2-benzylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 169.22
Formel vægt 169.0891