Få mere at vide
2-Benzylpyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 17994016
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17994016 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17994016 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0059.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Benzylpyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzylpyridine
CAS 101-82-6
Analyt- eller komponentnavne 2-Benzylpyridine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H11 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Pheniramine Maleate Imp. A (EP), Pheniramine Imp. A (EP), 2-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Impurity A, Pheniramine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
SMIL C(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC navn 2-benzylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 169.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 169,0891 g/mol