Få mere at vide
2-Benzylpyridin, 98+%
Artikelnummer. 11473414
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473414 250 g 250g
11463414 50 g 50g
11453414 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473414 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10662.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 101-82-6 | C12H11N | 169,23 g/mol
2-Benzylpyridin bruges i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Benzylpyridin anvendes i
organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-82-6
Molekylær formel C12H11N
Molekylvægt (g/mol) 169.23
MDL nummer MFCD00006352
InChI nøgle PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-phenylmethyl, pyridine, 2-benzyl, 2-phenylmethyl pyridine, unii-ew2n4v60mq, 2-benzyl-pyridine, ew2n4v60mq, benzylpyridine, 2-benzylpyridine, pyridine, phenylmethyl, 5-20-07-00556 beilstein handbook reference
PubChem CID 7581
IUPAC navn 2-benzylpyridin
SMIL C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzylpyridine
Smeltepunkt 10 °C til 12 °C
Tæthed 1.054
Kogepunkt 140 °C til 143 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 125 °C (257 °F)
Brydningsindeks 1.579
Mængde 250 g
Beilstein 115875
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 169.23
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske