Få mere at vide
2-Benzylpyridine, 98+%
Artikelnummer. 11463414
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463414 50 g 50g
11473414 250 g 250g
11453414 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463414 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10662.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101-82-6 | C12H11N | 169.23 g/mol
2-Benzylpyridin bruges i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Benzylpyridin anvendes i
organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-82-6
Molekylær formel C12H11N
Molekylvægt (g/mol) 169.23
MDL nummer MFCD00006352
InChI nøgle PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-phenylmethyl, pyridine, 2-benzyl, 2-phenylmethyl pyridine, unii-ew2n4v60mq, 2-benzyl-pyridine, ew2n4v60mq, benzylpyridine, 2-benzylpyridine, pyridine, phenylmethyl, 5-20-07-00556 beilstein handbook reference
PubChem CID 7581
IUPAC navn 2-benzylpyridin
SMIL C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzylpyridine
Smeltepunkt 10°C to 12°C
Tæthed 1.054
Kogepunkt 140°C to 143°C (11 mmHg)
Flammepunkt 125°C (257°F)
Brydningsindeks 1.579
Mængde 50 g
Beilstein 115875
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 169.23
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Benzylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Benzylpyridine