Få mere at vide
2-Benzylprop-2-enoic Acid (2-Benzylacrylic Acid), Mikromol™
Beskrivelse
2-Benzylprop-2-enoic Acid (2-Benzylacrylic Acid)
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzylacrylic Acid |
| CAS | 5669-19-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Benzylacrylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H10 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Racecadotril Imp. E (EP), Hydrocinnamic acid, alpha-methylene- (6CI,8CI), 2-Benzylacrylic acid, 2-Methylene-3-phenylpropanoic acid, NSC 192640, alpha-Benzylacrylic acid, alpha-Methylenebenzenepropanoic acid, Racecadotril Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,1,7H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)C(=C)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-benzylprop-2-enoic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?