Få mere at vide
2-Benzyloxyphenylmagnesiumbromid, 1 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11916021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11916021 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 11916021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440320500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide
CAS 328000-16-4, 109-99-9
CAS min % 26.08, 69.8
CAS Max % 30.2, 73.92
Farve Brun til gul
Tæthed 1.0470g/mL
Flammepunkt −20 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C13H11BrMgO
Lineær formel C6H5CH2OC6H4
MDL nummer MFCD08705262
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 1.047
Synonym 2-benzyloxyphenylmagnesium bromide solution, velkjpfzdyxbde-uhfffaoysa-m, 2-benzyloxyphenyl magnesium bromide, 2-benzyloxy phenylmagnesium bromide, 2-benzyloxy phenyl magnesium bromide, 2-benzyloxyphenylmagnesium bromide, 1m, 2-benzyloxy phenyl bromo magnesium, 2-benzyloxyphenylmagnesium bromide, 1m, magnesium, bromo 2-phenylmethoxy phenyl, grignard reagent
InChI nøgle VELKJPFZDYXBDE-UHFFFAOYSA-M
SMIL Br[Mg]C1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
IUPAC navn magnesium;phenylmethoxybenzen;bromid
Molekylvægt (g/mol) 287.44
PubChem CID 13183249
Formel vægt 287.43
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.