Få mere at vide
2-Benzyloxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449326
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449326 5 g 5g
11459326 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19020.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6272-38-4 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
2-Benzyloxyphenol bruges i syntesen af 2-(benzyloxy)hydroquinon og bruges også til fremstilling af sekventielle polypeptider. Det bruges som reagens til syntese af multidentate chelaterende ligander. Det bruges også i kemikalier, farmaceutisk forskning og fungerer også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Benzyloxyphenol bruges til syntese af 2-(benzyloxy)hydroquinon og bruges også til fremstilling af sekventielle polypeptider. Det bruges som reagens til syntese af multidentate chelaterende ligander. Det bruges også i kemikalier, farmaceutisk forskning og fungerer også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, benzen og diethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6272-38-4
Molekylær formel C13H12O2
Molekylvægt (g/mol) 200.237
MDL nummer MFCD00002186
InChI nøgle CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy phenol, 2-benzyloxyphenol, phenol, 2-phenylmethoxy, benzyloxyphenol, benzyl o-hydroxyphenyl ether, 2-phenylmethoxy phenol, 2-benzyloxy-phenol, o-benzyloxy phenol
PubChem CID 80459
IUPAC navn 2-phenylmethoxyphenol
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyloxyphenol
Tæthed 1.143
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.591
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,benzene,and diethyl ether. Insoluble in water.
Formel vægt 200.24
Procent renhed 98%