Få mere at vide
2-Benzyloxybenzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30340329
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30340329 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30340329 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2855602.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyloxybenzoic Acid
CAS 14389-86-7
Molekylær formel C14 H12 O3
Mængde 2.5 g
Synonym Benzoic acid, 2-(phenylmethoxy)-, Benzoic acid, o-(benzyloxy)- (6CI,8CI), 2-(Phenylmethoxy)benzoic acid, 2-(Benzyloxy)benzoic acid, 2-[(Phenylmethyl)oxy]benzoic acid, O-Benzylsalicylic acid, Salicylic acid benzyl ether, o-(Benzyloxy)benzoic acid, 2-Benzyloxybenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O3/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
SMIL OC(=O)c1ccccc1OCc2ccccc2
IUPAC navn 2-phenylmethoxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 228.24
Formel vægt 228.0786