Få mere at vide
2-Benzyloxybenzenboronsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374536
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374536 1 g 1g
11384536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20100.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 190661-29-1 | C13H13BO3 | 228.054 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 190661-29-1
Molekylær formel C13H13BO3
Molekylvægt (g/mol) 228.054
MDL nummer MFCD01632206
InChI nøgle MCAIDINWZOCYQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxyphenylboronic acid, 2-benzyloxy phenylboronic acid, 2-benzyloxybenzeneboronic acid, 2-benzyloxy phenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenylborornic acid, 2-benzyloxy phenyl boranediol, o-benzyloxyphenylboronic acid, boronic acid, 2-phenylmethoxy phenyl
PubChem CID 2773253
IUPAC navn (2-phenylmethoxyphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC=CC=C1OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyloxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 96°C to 99°C
Mængde 1 g
Beilstein 7813704
Formel vægt 228.06
Procent renhed 96%