Få mere at vide
2-(Benzyloxy)phenol, TRC
Artikelnummer. 30347392
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347392 10 g
30338479 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30347392 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28665510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Benzyloxy)phenol
CAS 6272-38-4
Molekylær formel C13H12O2
Mængde 10 g
Synonym Benzyl o-Hydroxyphenyl Ether, NSC 37426, NSC 72669, o-(Benzyloxy)phenol
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2
SMIL Oc1ccccc1OCc2ccccc2
IUPAC navn 2-phenylmethoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Formel vægt 200.0837