Få mere at vide
2-(Benzyloxy)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Benzyloxy)phenol |
| CAS | 6272-38-4 |
| Molekylær formel | C13H12O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzyl o-Hydroxyphenyl Ether, NSC 37426, NSC 72669, o-(Benzyloxy)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O2/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2 |
| SMIL | Oc1ccccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-phenylmethoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.23 |
| Formel vægt | 200.0837 |