Få mere at vide
2-(Benzyloxy)phenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356451 5 g 5g
11954751 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179320050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6272-38-4
Molekylær formel C13H12O2
Molekylvægt (g/mol) 200.237
InChI nøgle CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy phenol, 2-benzyloxyphenol, phenol, 2-phenylmethoxy, benzyloxyphenol, benzyl o-hydroxyphenyl ether, 2-phenylmethoxy phenol, 2-benzyloxy-phenol, o-benzyloxy phenol
PubChem CID 80459
IUPAC navn 2-phenylmethoxyphenol
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Benzyloxy)phenol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 35.0°C to 40.0°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1400g/mL
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel C6H5CH2OC6H4OH
Brydningsindeks 1.5906
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.14
Formel vægt 200.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Mass
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Benzyloxyphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.