Få mere at vide
2-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 97%, Maybridge™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Lineær formel | C6H5CH2OC(O)NHCH(CO2H)CH2C6H4OH |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 315.32 |
| Procent renhed | 97% |