Få mere at vide
2-(Benzyloxy)benzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30333508
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30333508 25 g
1 options
Artikelnummer. 30333508 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41100825G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Benzyloxy)benzaldehyde
CAS 5896-17-3
Molekylær formel C14H12O2
Mængde 25 g
Synonym 2-[2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, (2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, (o-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)aceticacid, 2-(Carboxymethoxy)benzamide, NSC 65589, Salicylamide O-Acetic Acid, [2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, o-Carboxyamidophenoxyacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-10-13-8-4-5-9-14(13)16-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H,11H2
SMIL O=Cc1ccccc1OCc2ccccc2
IUPAC navn 2-phenylmethoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Formel vægt 212.0837