Få mere at vide
2-(Benzyloxy)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Benzyloxy)acetamide |
| CAS | 5774-77-6 |
| Molekylær formel | C9H11NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,10,11) |
| SMIL | NC(=O)COCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-phenylmethoxyacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vægt | 165.079 |