Få mere at vide
2-(Benzyloxy)acetaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Benzyloxy)acetaldehyde |
| CAS | 60656-87-3 |
| Molekylær formel | C9 H10 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Acetaldehyde, 2-(phenylmethoxy)-, Acetaldehyde, (benzyloxy)- (6CI), Acetaldehyde, (phenylmethoxy)- (9CI), 2-(Phenylmethoxy)acetaldehyde, (Benzyloxy)acetaldehyde, (Benzyloxy)ethanal, (Phenylmethoxy)acetaldehyde, 2-(Benzyloxy)acetaldehyde, 2-(Benzyloxy)ethanal, α-(Benzyloxy)acetaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-6H,7-8H2 |
| SMIL | O=CCOCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-phenylmethoxyacetaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vægt | 150.0681 |