missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Benzyloxy-5-nitrobenzenethiol (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzyloxy-5-nitrobenzenethiol |
| CAS | 887353-11-9 |
| Molekylær formel | C13 H11 N O3 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Benzyloxy-5-Nitrobenzenethiol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO3S/c15-14(16)11-6-7-12(13(18)8-11)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,18H,9H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(S)c1 |
| IUPAC navn | 5-nitro-2-phenylmethoxybenzenethiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.3 |
| Formel vægt | 261.046 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?