missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Benzyloxy-5-nitro-benzoic Acid Benzyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30335412
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30335412 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30335412 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB287145500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Benzyloxy-5-nitro-benzoic Acid Benzyl Ester
CAS 1329485-44-0
Molekylær formel C21H17NO5
Mængde 500 mg
Synonym Benzyl 2-(Benzyloxy)-5-nitrobenzoate, 5-Nitro-2-(phenylmethoxy)benzoic Acid Phenylmethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C21H17NO5/c23-21(27-15-17-9-5-2-6-10-17)19-13-18(22(24)25)11-12-20(19)26-14-16-7-3-1-4-8-16/h1-13H,14-15H2
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(c1)C(=O)OCc3ccccc3
IUPAC navn benzyl 5-nitro-2-phenylmethoxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 363.36
Formel vægt 363.1107
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.