Få mere at vide
2-Benzyloxy-5-nitro-benzoic Acid Benzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzyloxy-5-nitro-benzoic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 1329485-44-0 |
| Molekylær formel | C21H17NO5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzyl 2-(Benzyloxy)-5-nitrobenzoate, 5-Nitro-2-(phenylmethoxy)benzoic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17NO5/c23-21(27-15-17-9-5-2-6-10-17)19-13-18(22(24)25)11-12-20(19)26-14-16-7-3-1-4-8-16/h1-13H,14-15H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(c1)C(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | benzyl 5-nitro-2-phenylmethoxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.36 |
| Formel vægt | 363.1107 |