missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Benzyloxy-5-nitro-benzoic Acid-13C6 Benzyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30347734
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347734 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347734 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2871471MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Benzyloxy-5-nitro-benzoic Acid-13C6 Benzyl Ester
CAS 1329840-65-4
Molekylær formel C1513C6H17NO5
Mængde 1 mg
Synonym Benzyl 2-(Benzyloxy)-5-nitrobenzoate-13C6, 5-Nitro-2-(phenylmethoxy)benzoic Acid-13C6 Phenylmethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C21H17NO5/c23-21(27-15-17-9-5-2-6-10-17)19-13-18(22(24)25)11-12-20(19)26-14-16-7-3-1-4-8-16/h1-13H,14-15H2/i11+1,12+1,13+1,18+1,19+1,20+1
SMIL [O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](OCc2ccccc2)[13c]([13cH]1)C(=O)OCc3ccccc3
IUPAC navn benzyl 5-nitro-2-phenylmethoxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 369.32
Formel vægt 369.1308
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.