missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Benzyloxy-3-nitro-benzoic Acid-13C6 Benzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzyloxy-3-nitro-benzoic Acid-13C6 Benzyl Ester |
| CAS | 1330265-54-7 |
| Molekylær formel | C1513C6H17NO5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzyl 2-(Benzyloxy)-3-nitrobenzoate-13C6, 3-Nitro-2-(phenylmethoxy)benzoic Acid-13C6 Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17NO5/c23-21(27-15-17-10-5-2-6-11-17)18-12-7-13-19(22(24)25)20(18)26-14-16-8-3-1-4-9-16/h1-13H,14-15H2/i7+1,12+1,13+1,18+1,19+1,20+1 |
| SMIL | [O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c]([13c]1OCc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | benzyl 3-nitro-2-phenylmethoxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.32 |
| Formel vægt | 369.1308 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?