Få mere at vide
2-(Benzyloxy)-3-methoxy-Beta,6-dinitrostyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Benzyloxy)-3-methoxy-beta,6-dinitrostyrene |
| CAS | 2426-62-2 |
| Molekylær formel | C16H14N2O6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Methoxy-4-nitro-3-(2-nitroethenyl)-2-(phenylmethoxy)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O6/c1-23-15-8-7-14(18(21)22)13(9-10-17(19)20)16(15)24-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b10-9- |
| SMIL | COC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(/C=C\[N+]([O-])=O)=C1OCC2=CC=CC=C2 |
| IUPAC navn | (Z)-2-(benzyloxy)-1-methoxy-4-nitro-3-(2-nitrovinyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.29 |
| Formel vægt | 330.09 |