Få mere at vide
[2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphininsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30052075
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052075 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052075 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0645.090025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
[2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)fosfinsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid
CAS 87460-09-1
Analyt- eller komponentnavne [2-(Benzyloxy)-2-oxoethyl](4-phenylbutyl)phosphinic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H23 O4 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-[Hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester
InChI formel InChI=1S/C19H23O4P/c20-19(23-15-18-12-5-2-6-13-18)16-24(21,22)14-8-7-11-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-10,12-13H,7-8,11,14-16H2,(H,21,22)
SMIL OP(=O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC navn (2-benzyloxy-2-oxo-ethyl)-(4-phenylbutyl)phosphinsyre
Molekylvægt (g/mol) 346.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 346,1334 g/mol