missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Benzyloxy)-1-propanol, TRC

Artikelnummer. 30332566
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332566 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332566 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2869001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Benzyloxy)-1-propanol
CAS 70448-03-2
Molekylær formel C10H14O2
Mængde 1 g
Synonym 2-(Phenylmethoxy)-1-propanol
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c1-9(7-11)12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
SMIL COc1ccc(CC(C)N(CC(O)c2ccc(OCc3ccccc3)c(NC=O)c2)Cc4ccccc4)cc1
IUPAC navn 2-phenylmethoxypropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 166.22
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.