missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Benzyloxy)-1-ethanamine |
| CAS | 38336-04-8 |
| Molekylær formel | C9 H13 N O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8,10H2 |
| SMIL | NCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-benzyloxyethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vægt | 151.0997 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?