missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Benzyloxy-1,3-propanediol, TRC

Artikelnummer. 30345440
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345440 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB287735100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Benzyloxy-1,3-propanediol
CAS 14690-00-7
Molekylær formel C10H14O3
Mængde 100 mg
Synonym 2-(Phenylmethoxy)-1,3-propanediol, 2-O-Benzylglycerol
InChI formel InChI=1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
SMIL OCC(CO)OCc1ccccc1
IUPAC navn 2-phenylmethoxypropane-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Formel vægt 182.0943
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.