Få mere at vide
2-Benzyloxy-1,3-propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzyloxy-1,3-propanediol |
| CAS | 14690-00-7 |
| Molekylær formel | C10H14O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Phenylmethoxy)-1,3-propanediol, 2-O-Benzylglycerol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2 |
| SMIL | OCC(CO)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-phenylmethoxypropane-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vægt | 182.0943 |