missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Benzyloxy-1,3-propanediol, TRC

Artikelnummer. 30337528
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337528 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337528 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2877355G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Benzyloxy-1,3-propanediol
CAS 14690-00-7
Molekylær formel C10H14O3
Mængde 5 g
Synonym 2-(Phenylmethoxy)-1,3-propanediol, 2-O-Benzylglycerol
InChI formel InChI=1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
SMIL OCC(CO)OCc1ccccc1
IUPAC navn 2-phenylmethoxypropane-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Formel vægt 182.0943
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.