Få mere at vide
2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052242
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052242 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052242 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0400.330025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenyl-pentanamide
CAS 125971-57-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenyl-pentanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H19 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Methyl-3-oxo-N-phenyl-2-(phenylmethylene)pentanamide, 2-Isobutyryl-N-phenyl-3-phenylacrylamide
InChI formel InChI=1S/C19H19NO2/c1-14(2)18(21)17(13-15-9-5-3-6-10-15)19(22)20-16-11-7-4-8-12-16/h3-14H,1-2H3,(H,20,22)
SMIL CC(C)C(=O)C(=Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccccc2
IUPAC navn 2-benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide
Molekylvægt (g/mol) 293.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 293.1416 g/mol