Få mere at vide
2-Benzylcyclopropane-1-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzylcyclopropane-1-carboxylic Acid |
| CAS | 103986-55-6 |
| Molekylær formel | C11H12O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-9(10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,12,13) |
| SMIL | C1C(C1C(=O)O)CC2=CC=CC=C2 |
| IUPAC navn | 2-benzylcyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.21 |
| Formel vægt | 176.0837 |