Få mere at vide
2-Benzylcyclohexanone, 97%
Artikelnummer. 11397585
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397585 1 g 1g
11307595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397585 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05776.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 946-33-8 | C13H16O | 188.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 946-33-8
Molekylær formel C13H16O
Molekylvægt (g/mol) 188.27
MDL nummer MFCD00051455
InChI nøgle CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenylmethyl, 2-benzyl cyclohexanone, 2-benzyl-cyclohexan-1-one, 2-phenylmethyl cyclohexanone, cyclohexanone,2-phenylmethyl, 2rs-2-phenylmethylcyclohexanone
PubChem CID 98945
IUPAC navn 2-benzylcyclohexan-1-on
SMIL C1CCC(=O)C(C1)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzylcyclohexanone
Smeltepunkt 28°C to 30°C
Tæthed 1.03
Kogepunkt 103°C to 105°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.536
Mængde 1 g
Beilstein 2046670
Formel vægt 188.27
Procent renhed 97%