Få mere at vide
2-Benzylcyclohexanone, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 15234278 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15234278 1 g 1g
15244278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15234278 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451860010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 946-33-8
Molekylær formel C13H16O
Molekylvægt (g/mol) 188.27
InChI nøgle CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 98945
IUPAC navn 2-benzylcyclohexan-1-one
SMIL C1CCC(=O)C(C1)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzylcyclohexanone
Tæthed 1.0240g/mL
Kogepunkt 103.0°C to 105.0°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel C6H5CH2C6H9O
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.024
Synonym 2-benzylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenylmethyl, 2-benzyl cyclohexanone, 2-benzyl-cyclohexan-1-one, 2-phenylmethyl cyclohexanone, cyclohexanone,2-phenylmethyl, 2rs-2-phenylmethylcyclohexanone
Formel vægt 188.27
Procent renhed ≥96.0% (GC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Benzylcyclohexan-1-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.