missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Benzylbenzimidazol hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30333534
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333534 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1199051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Benzylbenzimidazole Hydrochloride
CAS 1212-48-2
Molekylær formel C14H12N2 •HCl
Mængde 1 g
Synonym Dibasole, Dibazol Hydrochloride, Dibazole Hydrochloride, Bendazol Hydrochloride, 2-(Phenylmethyl)-1H-benzimidazole Monohydrochloride, Benzimidazole, 2-benzyl-, Monohydrochloride (8CI), 1H-Benzimidazole, 2-(phenylmethyl)-, Monohydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C14H12N2.ClH/c1-2-6-11(7-3-1)10-14-15-12-8-4-5-9-13(12)16-14;/h1-9H,10H2,(H,15,16);1H
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC2=NC3=CC=CC=C3N2.Cl
IUPAC navn 2-benzyl-1H-benzimidazol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 208.263646
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.