missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Benzylaniline, TRC

Artikelnummer. 30333570
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333570 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333570 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2300081G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Benzylaniline
CAS 28059-64-5
Molekylær formel C13H13N
Mængde 1 g
Synonym 2-(Phenylmethyl)benzenamine, (2-Aminophenyl)phenylmethane, 2-Benzylbenzenamine, o-Aminodiphenylmethane, o-Benzylaniline
InChI formel InChI=1S/C13H13N/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,14H2
SMIL Nc1ccccc1Cc2ccccc2
IUPAC navn 2-benzylaniline
Molekylvægt (g/mol) 183.25
Formel vægt 183.1048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.