Få mere at vide
2-Benzylaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzylaniline |
| CAS | 28059-64-5 |
| Molekylær formel | C13H13N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-(Phenylmethyl)benzenamine, (2-Aminophenyl)phenylmethane, 2-Benzylbenzenamine, o-Aminodiphenylmethane, o-Benzylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,14H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-benzylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.25 |
| Formel vægt | 183.1048 |