Få mere at vide
2-Benzylaminopyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470587
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11470587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22441.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6935-27-9
Molekylær formel C12H12N2
Molekylvægt (g/mol) 184.242
MDL nummer MFCD00006251
InChI nøgle WYHXNQXDQQMTQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl, 2-benzylamino pyridine, pyridine, 2-benzylamino, n-benzyl-2-pyridinamine, benzyl-2-pyridylamine, enamine_005854, cbmicro_010916, n-2-pyridyl benzylamine, acmc-209o7g
PubChem CID 23362
IUPAC navn N-benzylpyridin-2-amine
SMIL C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzylaminopyridine
Smeltepunkt 93°C to 97°C
Kogepunkt 182°C (12 mmHg)
Flammepunkt 153°C (307°F)
Mængde 250 g
Beilstein 134309
Formel vægt 184.24
Procent renhed 98%