missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Benzylamino-2-phenylbutanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzylamino-2-phenylbutanol |
| CAS | 1178412-63-9 |
| Molekylær formel | C17H21NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Benzyl 1-Phenyl-1-hydroxymetbl-1-propanamine, beta-Ethyl-beta-[(phenylmethyl)amino]benzeneethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO/c1-2-17(14-19,16-11-7-4-8-12-16)18-13-15-9-5-3-6-10-15/h3-12,18-19H,2,13-14H2,1H3 |
| SMIL | CCC(CO)(NCc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(benzylamino)-2-phenylbutan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.35 |
| Formel vægt | 255.1623 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?