Få mere at vide
2-Benzylamino-2-methyl-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30344466
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30344466 1 g
1 options
Artikelnummer. 30344466 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2249491G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzylamino-2-methyl-1-propanol
CAS 10250-27-8
Molekylær formel C11 H17 N O
Mængde 1 g
Synonym 1-Propanol, 2-methyl-2-[(phenylmethyl)amino]-, 1-Propanol, 2-(benzylamino)-2-methyl- (7CI,8CI), 2-Methyl-2-[(phenylmethyl)amino]-1-propanol, (Benzyl)(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)amine, 2-(Benzylamino)-2-methyl-1-propanol, 2-(Benzylamino)-2-methyl-propanol
InChI formel InChI=1S/C11H17NO/c1-11(2,9-13)12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13H,8-9H2,1-2H3
SMIL CC(C)(CO)NCc1ccccc1
IUPAC navn 2-(benzylamino)-2-methylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 179.26
Formel vægt 179.131