Få mere at vide
2-(benzylamino)-1,3-thiazol-5-carboxylsyre,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561492
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10561492 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10466662 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10561492 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00042CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 342405-23-6
Molekylær formel C11H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 234.27
MDL nummer MFCD03086200
InChI nøgle REVWBJBCAIBQGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzylamino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, maybridge3_004319, 2-benzylamino thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-phenylmethyl amino
PubChem CID 2779647
IUPAC navn 2-(benzylamino)-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=C(NCC2=CC=CC=C2)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Benzylamino)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 234.28
Procent renhed 95%