Få mere at vide
2-Benzyl-N-Boc-L-prolin, 95%
Artikelnummer. 15448747
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448747 250 mg 250mg
15438747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52184.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 706806-60-2 | C17H23NO4 | 305,374 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 706806-60-2
Molekylær formel C17H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 305.374
MDL nummer MFCD06795522
InChI nøgle JUUNPRGYFCIXSM-QGZVFWFLSA-N
Synonym boc-r-alpha-benzyl-proline, r-2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-2-benzyl-1-boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, r-2-benzyl-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 2r-2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-, a-benzyl l-proline, 2-benzyl-n-boc-l-proline, boc-r-, a-benzyl-pro-oh, boc-r-alpha-benzyl-pro-oh, 2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl proline
PubChem CID 2761823
IUPAC navn (2R)-2-benzyl-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyl-N-Boc-L-proline
Smeltepunkt 154 °C til 156 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 305.37
Procent renhed 95%