Få mere at vide
2-(Benzyl(methyl)amino)ethanol, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Benzyl(methyl)amino)ethanol |
| CAS | 101-98-4 |
| Molekylær formel | C10H15NO |
| MDL nummer | MFCD00002847 |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | CN(CCO)CC1=CC=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.23 |
| Procent renhed | 95% |