Få mere at vide
2-Benzyl-L-proline hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 15448607
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448607 250 mg 250mg
15438607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52080.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86116-84-9 | C12H15NO2 | 205.257 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86116-84-9
Molekylær formel C12H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 205.257
MDL nummer MFCD16660381
InChI nøgle LIHLFIASPODZOB-GFCCVEGCSA-N
Synonym 2-benzylproline, 2-benzyl-l-proline, r-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, l-proline, 2-phenylmethyl, r-2-benzyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-alpha-benzyl-l-proline-hcl, r-a-benzyl-prolinecl, 2r-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, r-a-benzyl proline?hcl, r-alpha-benzylproline hcl
PubChem CID 2761822
IUPAC navn (2R)-2-benzylpyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL C1CC(NC1)(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyl-L-proline hydrochloride
Smeltepunkt 270°C to 272°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 241.72
Optisk rotation −33° (c=1 in 1N HCl)
Procent renhed 95%