Få mere at vide
2-Benzyl-D-proline hydrochloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448507
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448507 1 g 1g
15458507 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52019.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1111130-04-1
Molekylær formel C12H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 241.72
MDL nummer MFCD06659152
InChI nøgle SPHJFGQFCBZKRU-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride, s-alpha-benzylproline hcl, 2-benzyl-d-proline hydrochloride, 2s-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride, d-proline,2-phenylmethyl, s-2-benzyl-d-proline hydrochloride, s-alpha-benzyl-proline hydrochloride, 2-benzyl-d-proline-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 45026885
SMIL Cl.OC(=O)C1(CC2=CC=CC=C2)CCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyl-D-proline hydrochloride
IUPAC navn (2S)-2-benzylpyrrolidin-2-carboxylsyre;hydrochlorid
Mængde 1 g
Formel vægt 241.72
Optisk rotation +33° (c=1 in 1N HCl)
Procent renhed 95%