Få mere at vide
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 87100-28-5 |
| Molekylær formel | C13H19BO2 |
| MDL nummer | MFCD05663841 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | CC1(C)OB(CC2=CC=CC=C2)OC1(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.10 |
| Procent renhed | 97% |