Få mere at vide
2-Benzyl-2-thiopseudourea Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Benzyl-2-thiopseudourea Hydrochloride |
| CAS | 538-28-3 |
| Molekylær formel | C8H10N2S . HCl |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H |
| SMIL | Cl.NC(=N)SCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl carbamimidothioate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.7 |
| Formel vægt | 202.0331 |