Få mere at vide
2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440387
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440387 25 g 25g
11450387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21764.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 59-97-2 | Molecular Formula: C10H13ClN2 | Molecular Weight: 196.678 g/mol
Et alfa-adrenerg blokerende middel
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-97-2
Molekylær formel C10H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 196.678
MDL nummer MFCD00012693
InChI nøgle RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tolazoline hydrochloride, tolazoline hcl, 2-benzyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, arterodyl, tolavad, tolpal, priscoline hydrochloride, tolazoline chloride, imidaline hydrochloride, benzazoline hydrochloride
PubChem CID 6048
IUPAC navn 2-benzyl-4,5-dihydro-lH-imidazol;hydrochlorid
SMIL C1CN=C(N1)CC2=CC=CC=C2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride
Smeltepunkt 174 °C til 176 °C
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,9506
Formel vægt 196.68
Procent renhed 99%