Få mere at vide
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Dimethylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-(phenylmethyl)-1-butanone |
| CAS | 119313-12-1 |
| Molekylær formel | C23 H30 N2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-(Dimethylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-(phenylmethyl)-1-butanone, 2-(Dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-2-benzyl-1-butanone, 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-1-butanone, 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)butanone-1, 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-1-butanone, 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-mopholinobutyrophenone, 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenone, 2-Benzyl-2-N,N-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)-1-butanone, 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophehyl)-butane-1-one, 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)butanone, 2-Dimethylamino-2-benzyl-1-[4-(4-morpholino)phenyl]-1-butanone, CGI 369, Ciba 369, Genocure BDMM, I 369, IC 369, IGR 369, IHT-PI 910, Irg 369, Irgacure 369, Irgacure 369E, JRcure 369, Lancure 369, Luna 800, Omnired 369, PI 369, Photoinitiator 369, UV 369, α-Benzyl-α-(dimethylamino)-4-morpholinobutyrophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30N2O2/c1-4-23(24(2)3,18-19-8-6-5-7-9-19)22(26)20-10-12-21(13-11-20)25-14-16-27-17-15-25/h5-13H,4,14-18H2,1-3H3 |
| SMIL | CCC(Cc1ccccc1)(N(C)C)C(=O)c2ccc(cc2)N3CCOCC3 |
| IUPAC navn | 2-benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)butan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.5 |
| Formel vægt | 366.2307 |