missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenone, TRC

Artikelnummer. 30347297
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347297 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347297 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB535388250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Dimethylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-(phenylmethyl)-1-butanone
CAS 119313-12-1
Molekylær formel C23 H30 N2 O2
Mængde 250 mg
Synonym 2-(Dimethylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-(phenylmethyl)-1-butanone, 2-(Dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-2-benzyl-1-butanone, 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-1-butanone, 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)butanone-1, 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-1-butanone, 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-mopholinobutyrophenone, 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4'-morpholinobutyrophenone, 2-Benzyl-2-N,N-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)-1-butanone, 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophehyl)-butane-1-one, 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)butanone, 2-Dimethylamino-2-benzyl-1-[4-(4-morpholino)phenyl]-1-butanone, CGI 369, Ciba 369, Genocure BDMM, I 369, IC 369, IGR 369, IHT-PI 910, Irg 369, Irgacure 369, Irgacure 369E, JRcure 369, Lancure 369, Luna 800, Omnired 369, PI 369, Photoinitiator 369, UV 369, α-Benzyl-α-(dimethylamino)-4-morpholinobutyrophenone
InChI formel InChI=1S/C23H30N2O2/c1-4-23(24(2)3,18-19-8-6-5-7-9-19)22(26)20-10-12-21(13-11-20)25-14-16-27-17-15-25/h5-13H,4,14-18H2,1-3H3
SMIL CCC(Cc1ccccc1)(N(C)C)C(=O)c2ccc(cc2)N3CCOCC3
IUPAC navn 2-benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)butan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 366.5
Formel vægt 366.2307
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.